Få mere at vide
Spectrum™ Transfertube™ Rør
Artikelnummer. 15301062
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15301062
Brand: Spectrum™ 190195
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til overførsel og udboring af flydende og faste prøver
  • Materiale: polypropylen
  • Volumen: 4 ml
  • 153 mm længdex 6 mm dia.
  • ID: 16,5 mm
  • OD: 20 mm
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Længde (metrisk) 175 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Bakterie- eller viruskoloni på agar i mikrobiologi, pulvere, tyktflydende opløsninger, opslæmninger, væsker, jord, mudder, slam, kerneprøver
Diameter (metrisk) 20 mm
Produkttype Transportrør