Få mere at vide
Spectrum™ Standard RC Klar til brug Spectra/Por™ Dialysesække
Artikelnummer. 15390772
Skift visning
MWCO:
12 til 14 kDa
3,5 kDa
Diameter (engelsk):
1,14 tommer
1,33 tommer
membran:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Diameter (engelsk) membran Pakningsstørrelse
15390772 3,5 kDa 1,33 tommer Spectra/Por 3 Pakke med 10
15330762 12 til 14 kDa 1,14 tommer Spectra/Por 2 Pakke med 10
15310772 12 til 14 kDa 1,14 tommer Spectra/Por 4 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15390772 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2885.00 DKK
    2642.92 DKK / Pakke med 10
    Spare 242.08 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Til store prøvevolumener
  • Materiale: Regenereret cellulose
  • Længde: 60 cm (23,62 in.)
  • Forseglet i den ene ende, åben i den anden
  • Tragt fastgjort til toppen for nem prøvefyldning
  • Leveres i natriumazid 0,05% (skal skylles før brug)
Tekniske data
Produkttype Dialysesække
MWCO 3,5 kDa
membran Spectra/Por 3
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 34 mm
Diameter (engelsk) 1,33 tommer
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Længde (metrisk) 600 mm
Bredde (metrisk) 54 mm
Kapacitet (metrisk) 50 til 400 ml
Sættets indhold 0,05% natriumazid konserveringsmiddel
Mængde Pakke med 10 stk.
Til brug med (applikation) For store prøvevolumener, tragt fastgjort til toppen for nem prøvepåfyldning