Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Vægtede parrede lukninger
Artikelnummer. 11560910
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11560910 55 mm Pakke med 20
11540910 23 mm Pakke med 20
10423404 12 mm Pakke med 20
11550910 35 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11560910 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132752
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Består af en hængslet klemme i et stykke med tætningskanter, der låser sikkert over dialyseslangen for at give en lækagesikker tætning
  • 10 par (20 lukninger)/pk
Tekniske data
Produkttype Dialyseslangelukning
membran Regenereret cellulose
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) 55 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Parret
Farve Orange eller hvid
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 121 °C
Mængde 20 Pakke
Til brug med (applikation) Består af en hængslet klemme i et stykke med tætningskanter, der låser sikkert over dialyseslangen for at give en lækagesikker tætning