Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Vægtede parrede lukninger
Description
Består af en hængslet klemme i et stykke med tætningskanter, der låser sikkert over dialyseslangen for at give en lækagesikker tætning
- 10 par (20 lukninger)/pk
Specifications
Specifications
| Produkttype | Dialyseslangelukning |
| membran | Regenereret cellulose |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Parret |
| Farve | Orange eller hvid |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 250 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 121 °C |
| Mængde | 20 Pakke |
| Show More |