Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Vægtede lukninger
Artikelnummer. 11510910
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11510910 23 mm Pakke med 10
11500910 12 mm Pakke med 10
10124224 12 mm Hver
11318280 35 mm Pakke med 10
11520910 75 mm Pakke med 10
10295684 55 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11510910 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    1014.88 DKK / Pakke med 10
    Spare 135.12 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Består af en hængslet klemme i et stykke med tætningskanter, der låser sikkert over dialyseslangen for at give en lækagesikker tætning
Spectra/Por Vægtet lukketype:
  • Fremstillet af polypropylen med en fluorcarbonbelagt SS-stang til at forankre røret nedad
  • Bruges med flydende standardlukning for at bevare lodret prøveorientering.
  • 5 tætningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm og 75 mm
  • Autoklaverbar
  • 10/pkg; Brug med RC kun dialyseslanger. Ikke til brug med CE-rør.
Tekniske data
Produkttype Dialyseslangelukning
membran Regenereret cellulose
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) 23 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Vægtet
Farve Hvid
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 121 °C
Sættets indhold Fluorocarbon belagt rustfri stålstang til at forankre røret nedad
Mængde 10 Pk.
Til brug med (applikation) Brug med flydende standardlukning for at bevare lodret prøveorientering, brug med RC kun dialyseslanger, ikke til brug med CE-slanger