Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Vægtede lukninger
Beskrivelse
Består af en hængslet klemme i et stykke med tætningskanter, der låser sikkert over dialyseslangen for at give en lækagesikker tætning
Spectra/Por Vægtet lukketype:
- Fremstillet af polypropylen med en fluorcarbonbelagt SS-stang til at forankre røret nedad
- Bruges med flydende standardlukning for at bevare lodret prøveorientering.
- 5 tætningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm og 75 mm
- Autoklaverbar
- 10/pkg; Brug med RC kun dialyseslanger. Ikke til brug med CE-rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialyseslangelukning |
| membran | Regenereret cellulose |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Vægtet |
| Farve | Hvid |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 250 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 121 °C |
| Sættets indhold | Fluorocarbon belagt rustfri stålstang til at forankre røret nedad |
| Vis mere |