Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Vægtede lukninger
Artikelnummer. 10124224
Diameter (metrisk):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10124224
Brand: Spectrum™ 132742
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Består af en hængslet klemme i et stykke med tætningskanter, der låser sikkert over dialyseslangen for at give en lækagesikker tætning
Spectra/Por Vægtet lukketype:
  • Fremstillet af polypropylen med en fluorcarbonbelagt SS-stang til at forankre røret nedad
  • Bruges med flydende standardlukning for at bevare lodret prøveorientering.
  • 5 tætningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm og 75 mm
  • Autoklaverbar
  • 10/pkg; Brug med RC kun dialyseslanger. Ikke til brug med CE-rør.
Tekniske data
Produkttype Dialyseslangelukning
membran Regenereret cellulose
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) 12 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Vægtet
Farve Hvid
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 121 °C
Sættets indhold Fluorocarbon belagt rustfri stålstang til at forankre røret nedad
Mængde 10 Pk.
Til brug med (applikation) Brug med flydende standardlukning for at bevare lodret prøveorientering, brug med RC kun dialyseslanger, ikke til brug med CE-slanger