Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetisk vægtede lukninger
Artikelnummer. p-4908816
Diameter (metrisk):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11550900
Brand: Spectrum™ 132760
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Består af en hængslet klemme i et stykke med tætningskanter, der låser sikkert over dialyseslangen for at give en lækagesikker tætning
Spectra/Por Magnetisk lukketype:
  • Fremstillet af polypropylen med en fluorcarbon belagt magnetisk SS-stang
  • Brug på magnetisk omrørerplade for at give prøveomrøring for øget dialyseeffektivitet
  • 4 tætningsbredder: 23 mm, 35 mm, 55 mm og 75 mm
  • Autoklaverbar
  • 10/pk
  • Brug med RC kun dialyseslanger
  • Ikke til brug med CE-rør
Tekniske data
Produkttype Dialyseslangelukning
membran Regenereret cellulose
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) 23 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Magnetisk
Farve Rød
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 121 °C
Sættets indhold Magnetisk fluorocarbon belagt rustfri stålstang
Mængde 2 Pakke
Til brug med (applikation) Brug på magnetisk omrørerplade for at give prøveomrøring for øget dialyseeffektivitet, brug med RC kun dialyseslanger, ikke til brug med CE-slanger