Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) dialysemembranslanger
Artikelnummer. p-2387504
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 til 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
Artikelnummer. 11475929
Brand: Spectrum™ 131060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udvalgte MWCO'er fra 100 til 100.000 Dalton
  • CE-slangemembraner er ideelle til afsaltning, oprensning og molekylær separation
  • Leveres i 10 m (33 fod) længder i to ruller á 5 m hver, i 0,1 % natriumazidopløsning
Ordreinfo
Bemærk: Må ikke bindes,—skal bruges med Spectra/Por-nylonlukninger (08-671-52, -53, -55). Stærke polære opløsningsmidler som acetone, MEK eller dioxan beskadiger membranerne uopretteligt. Kontakt Spectrums tekniske service, 1-800-634-3300, for mere information.
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por dialysemembranslange
MWCO 0,5 kDa
Materiale Celluloseester
Diameter (metrisk) 20 mm
Diameter (engelsk) 0,78 tommer
Længde (engelsk) 33 ft.
Længde (metrisk) 10 m
Formulering Leveres i 0,1 % natriumazidopløsning
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 98,6 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 37 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til afsaltning, oprensning og molekylær separation