Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) dialysemembranslanger
Artikelnummer. 11475939
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 til 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) MWCO unitSize
11475939 20 mm 10 kDa Hver
11475929 20 mm 0,5 kDa Hver
11405939 20 mm 1 kDa Hver
11495929 24 mm 0,5 kDa Hver
10596734 15 mm 1 kDa Hver
11435939 15 mm 5 kDa Hver
11445939 20 mm 5 kDa Hver
11465939 15 mm 10 kDa Hver
11435959 6.4 mm 50 kDa Hver
11445959 10 mm 50 kDa Hver
11455959 15 mm 50 kDa Hver
11465959 20 mm 50 kDa Hver
11495939 6.4 mm 100 kDa Hver
11415949 10 mm 100 kDa Hver
11405949 15 mm 100 kDa Hver
11425949 20 mm 100 kDa Hver
11495949 6.4 mm 25 kDa 10m
12316903 10 mm 0,1 til 0,5 kDa Hver
11485929 6.4 mm 0,5 kDa Hver
11405959 10 mm 25 kDa Hver
10353809 16 mm 1 kDa Hver
11425939 6.4 mm 5 kDa Hver
10069439 10 mm 5 kDa Hver
11485939 6.4 mm 10 kDa Hver
11455939 10 mm 10 kDa Hver
11415959 15 mm 25 kDa Hver
11425959 20 mm 25 kDa Hver
11415939 6.4 mm 1 kDa Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Product Code. 11475939 Supplier Spectrum™ Supplier No. 131276
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Add to basket
Add to basket
Udvalgte MWCO'er fra 100 til 100.000 Dalton
  • CE-slangemembraner er ideelle til afsaltning, oprensning og molekylær separation
  • Leveres i 10 m (33 fod) længder i to ruller á 5 m hver, i 0,1 % natriumazidopløsning
Order Info
Bemærk: Må ikke bindes,—skal bruges med Spectra/Por-nylonlukninger (08-671-52, -53, -55). Stærke polære opløsningsmidler som acetone, MEK eller dioxan beskadiger membranerne uopretteligt. Kontakt Spectrums tekniske service, 1-800-634-3300, for mere information.
Specifications
Produkttype Spectra/Por dialysemembranslange
MWCO 10 kDa
Materiale Celluloseester
Diameter (metrisk) 20 mm
Diameter (engelsk) 0,78 tommer
Længde (engelsk) 33 ft.
Længde (metrisk) 10 m
Formulering Leveres i 0,1 % natriumazidopløsning
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 98,6 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 37 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til afsaltning, oprensning og molekylær separation