Få mere at vide
- Home
- Products
- Proteinanalysereagenser
- Dialyse og afsaltning
- Dialyseslange
- Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) dialysemembranslanger
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) dialysemembranslanger
Artikelnummer. 11465939
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 til 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
28 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11465939 | 15 mm | 10 kDa | Hver |
| 11475929 | 20 mm | 0,5 kDa | Hver |
| 11405939 | 20 mm | 1 kDa | Hver |
| 11495929 | 24 mm | 0,5 kDa | Hver |
| 10596734 | 15 mm | 1 kDa | Hver |
| 11435939 | 15 mm | 5 kDa | Hver |
| 11445939 | 20 mm | 5 kDa | Hver |
| 11475939 | 20 mm | 10 kDa | Hver |
| 11435959 | 6.4 mm | 50 kDa | Hver |
| 11445959 | 10 mm | 50 kDa | Hver |
| 11455959 | 15 mm | 50 kDa | Hver |
| 11465959 | 20 mm | 50 kDa | Hver |
| 11495939 | 6.4 mm | 100 kDa | Hver |
| 11415949 | 10 mm | 100 kDa | Hver |
| 11405949 | 15 mm | 100 kDa | Hver |
| 11425949 | 20 mm | 100 kDa | Hver |
| 11495949 | 6.4 mm | 25 kDa | 10m |
| 12316903 | 10 mm | 0,1 til 0,5 kDa | Hver |
| 11485929 | 6.4 mm | 0,5 kDa | Hver |
| 11405959 | 10 mm | 25 kDa | Hver |
| 10353809 | 16 mm | 1 kDa | Hver |
| 11425939 | 6.4 mm | 5 kDa | Hver |
| 10069439 | 10 mm | 5 kDa | Hver |
| 11485939 | 6.4 mm | 10 kDa | Hver |
| 11455939 | 10 mm | 10 kDa | Hver |
| 11415959 | 15 mm | 25 kDa | Hver |
| 11425959 | 20 mm | 25 kDa | Hver |
| 11415939 | 6.4 mm | 1 kDa | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11465939
Leverandør
Spectrum™
Leverandørnr.
131273
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Udvalgte MWCO'er fra 100 til 100.000 Dalton
- CE-slangemembraner er ideelle til afsaltning, oprensning og molekylær separation
- Leveres i 10 m (33 fod) længder i to ruller á 5 m hver, i 0,1 % natriumazidopløsning
Ordreinfo
Bemærk: Må ikke bindes,—skal bruges med Spectra/Por-nylonlukninger (08-671-52, -53, -55). Stærke polære opløsningsmidler som acetone, MEK eller dioxan beskadiger membranerne uopretteligt. Kontakt Spectrums tekniske service, 1-800-634-3300, for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spectra/Por dialysemembranslange |
| MWCO | 10 kDa |
| Materiale | Celluloseester |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,59 tommer |
| Længde (engelsk) | 33 ft. |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Formulering | Leveres i 0,1 % natriumazidopløsning |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 98,6 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 37 °C |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Ideel til afsaltning, oprensning og molekylær separation |
| Vis mere Vis mindre |