Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) dialysemembranslanger
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 til 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Pakningsstørrelse:
10m
Hver
Beskrivelse
Udvalgte MWCO'er fra 100 til 100.000 Dalton
- CE-slangemembraner er ideelle til afsaltning, oprensning og molekylær separation
- Leveres i 10 m (33 fod) længder i to ruller á 5 m hver, i 0,1 % natriumazidopløsning
Ordreinfo
Bemærk: Må ikke bindes,—skal bruges med Spectra/Por-nylonlukninger (08-671-52, -53, -55). Stærke polære opløsningsmidler som acetone, MEK eller dioxan beskadiger membranerne uopretteligt. Kontakt Spectrums tekniske service, 1-800-634-3300, for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spectra/Por dialysemembranslange |
| MWCO | 25 kDa |
| Materiale | Celluloseester |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,78 tommer |
| Længde (engelsk) | 33 ft. |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Formulering | Leveres i 0,1 % natriumazidopløsning |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 98,6 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 37 °C |
| Vis mere |