Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranrør (svovl- og tungmetalfri): 1 1000 til 50.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11540980
Skift visning
Diameter (metrisk):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Mængde:
1 Pk.
Hver
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Mængde MWCO Pakningsstørrelse
11540980 11.5 mm Hver 1 kDa Hver
11415879 24 mm Hver 1 kDa Hver
11425879 45 mm Hver 1 kDa Hver
11435909 24 mm Hver 2 kDa Hver
11445909 29 mm Hver 2 kDa Hver
11425909 11.5 mm Hver 2 kDa Hver
11455909 11.5 mm Hver 3,5 kDa Hver
11475909 34.4 mm Hver 3,5 kDa Hver
11465909 29 mm Hver 3,5 kDa Hver
11405919 7.5 mm Hver 8 kDa Hver
11485909 15 mm Hver 8 kDa Hver
11425919 32 mm Hver 8 kDa Hver
11415919 20.4 mm Hver 8 kDa Hver
11495909 25.5 mm Hver 8 kDa Hver
11455919 7.5 mm Hver 10 kDa Hver
11475919 20.4 mm Hver 10 kDa Hver
11485919 29 mm Hver 10 kDa Hver
11425929 7.5 mm Hver 15 kDa Hver
11445929 15 mm Hver 15 kDa Hver
11455949 7.5 mm Hver 25 kDa Hver
11435949 17.8 mm Hver 25 kDa Hver
11465929 29 mm Hver 15 kDa Hver
11445949 21.6 mm Hver 25 kDa Hver
11455929 20.4 mm Hver 15 kDa Hver
10749445 7.5 mm Hver 50 kDa Hver
10071954 17.8 mm Hver 50 kDa Hver
10031954 21.6 mm Hver 50 kDa Hver
11435929 3.8 mm 1 Pk. 15 kDa Hver
11465919 15 mm Hver 10 kDa Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Product Code. 11540980 Supplier Spectrum™ Supplier No. 132103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 DKK
    2724.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 320.56 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
  • Gennemsigtig og fleksibel
  • Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
  • Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
  • Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
  • Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Specifications
Produkttype Spectra/Por 7 Membranslange
MWCO 1 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Format Tubing
Diameter (metrisk) 11.5 mm
Diameter (engelsk) 0,45 tommer
Længde (engelsk) 16.4 ft.
Længde (metrisk) 5 m
Farve Klarhed
Formulering Pakket våd i 0,05% natriumazid
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning