Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranrør (svovl- og tungmetalfri): 1 1000 til 50.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11475909
Diameter (metrisk):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Mængde:
1 Pk.
Hver
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11475909
Brand: Spectrum™ 132112
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
  • Gennemsigtig og fleksibel
  • Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
  • Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
  • Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
  • Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 7 Membranslange
MWCO 3,5 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 34.4 mm
Diameter (engelsk) 1,35 tommer.
Længde (engelsk) 16.4 ft.
Længde (metrisk) 5 m
Farve Klarhed
Formulering Pakket våd i 0,05% natriumazid
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning