Få mere at vide
- Home
- Products
- Proteinanalysereagenser
- Dialyse og afsaltning
- Dialyseslange
- Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranrør (svovl- og tungmetalfri): 1 1000 til 50.000 Dalton MWCO
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranrør (svovl- og tungmetalfri): 1 1000 til 50.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11435909
Skift visning
Diameter (metrisk):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Mængde:
1 Pk.
Hver
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Mængde | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11435909 | 24 mm | Hver | 2 kDa | Hver |
| 11415879 | 24 mm | Hver | 1 kDa | Hver |
| 11540980 | 11.5 mm | Hver | 1 kDa | Hver |
| 11425879 | 45 mm | Hver | 1 kDa | Hver |
| 11445909 | 29 mm | Hver | 2 kDa | Hver |
| 11425909 | 11.5 mm | Hver | 2 kDa | Hver |
| 11455909 | 11.5 mm | Hver | 3,5 kDa | Hver |
| 11475909 | 34.4 mm | Hver | 3,5 kDa | Hver |
| 11465909 | 29 mm | Hver | 3,5 kDa | Hver |
| 11405919 | 7.5 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11485909 | 15 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11425919 | 32 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11415919 | 20.4 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11495909 | 25.5 mm | Hver | 8 kDa | Hver |
| 11455919 | 7.5 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
| 11475919 | 20.4 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
| 11485919 | 29 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
| 11425929 | 7.5 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 11445929 | 15 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 11455949 | 7.5 mm | Hver | 25 kDa | Hver |
| 11435949 | 17.8 mm | Hver | 25 kDa | Hver |
| 11465929 | 29 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 11445949 | 21.6 mm | Hver | 25 kDa | Hver |
| 11455929 | 20.4 mm | Hver | 15 kDa | Hver |
| 10749445 | 7.5 mm | Hver | 50 kDa | Hver |
| 10071954 | 17.8 mm | Hver | 50 kDa | Hver |
| 10031954 | 21.6 mm | Hver | 50 kDa | Hver |
| 11435929 | 3.8 mm | 1 Pk. | 15 kDa | Hver |
| 11465919 | 15 mm | Hver | 10 kDa | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11435909
Leverandør
Spectrum™
Leverandørnr.
132108
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
- Gennemsigtig og fleksibel
- Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
- Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
- Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
- Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spectra/Por 7 Membranslange |
| MWCO | 2 kDa |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,94 tommer. |
| Længde (engelsk) | 16.4 ft. |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Farve | Klarhed |
| Formulering | Pakket våd i 0,05% natriumazid |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 249,8 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 121 °C |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning |
| Vis mere Vis mindre |