Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 RC Dialysemembranslange 12.000 til 14.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. p-86931
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11475849
Brand: Spectrum™ 132678
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
  • Gennemsigtig og fleksibel
  • Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
  • Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
  • Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
  • Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 2 Dialyseslange
MWCO 12 til 14 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 16 mm
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Længde (engelsk) 49.2 ft.
Længde (metrisk) 15 m
Formulering Indeholder glycerin som et fugtighedsbevarende middel
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning