Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 RC Dialysemembranslange 12.000 til 14.000 Dalton MWCO
Beskrivelse
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
- Gennemsigtig og fleksibel
- Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
- Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
- Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
- Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spectra/Por 2 Dialyseslange |
| MWCO | 12 til 14 kDa |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Format | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Formulering | Indeholder glycerin som et fugtighedsbevarende middel |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 249,8 °F |
| Vis mere |