Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 RC Dialysemembranslange 12.000 til 14.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11475849
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11475849 16 mm Hver
11405859 76 mm Hver
11495849 67 mm Hver
11465849 6.4 mm Hver
11485849 45 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11475849 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132678
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
  • Gennemsigtig og fleksibel
  • Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
  • Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
  • Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
  • Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 2 Dialyseslange
MWCO 12 til 14 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Format Tubing
Diameter (metrisk) 16 mm
Diameter (engelsk) 0,62 tommer.
Længde (engelsk) 49.2 ft.
Længde (metrisk) 15 m
Formulering Indeholder glycerin som et fugtighedsbevarende middel
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning