Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 1 RC Dialysemembranslange 6000 til 8000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11405849
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Længde (metrisk):
15 m
15.2 m
30.5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
11405849 14.6 mm 30.5 m Hver
11425849 25.5 mm 30.5 m Hver
11415849 20.4 mm 30.5 m Hver
11455849 76 mm 15 m Hver
11445849 64 mm 15 m Hver
11495839 6.4 mm 15.2 m Hver
11435849 32 mm 30.5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11405849 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132650
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning
Leveres som fladbreddeslange eller flade plader, der kan foldes, så de passer til forskellige dialyseapparater af tragttypen. Rene regenererede naturlige cellulosemembraner med 1.000 til 50.000 molekylvægtsgrænser.
  • Gennemsigtig og fleksibel
  • Forbindelser med lav molekylvægt i vandige opløsninger diffunderer gennem membranen
  • Højere molekylvægte, som f.eks. proteiner og bakterier, holdes tilbage af membranen
  • Glycerol bevarer membranen og skal fjernes før brug
  • Flade plader og diske til rådighed til brug med dialyseapparater
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por Dialyseslange
MWCO 6 til 8 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 14.6 mm
Diameter (engelsk) 0,57 tommer.
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.5 m
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning