Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Mesh Vævet polymermakrofiltreringskvadrater: N (Nylon )
Åbent område:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50 %
55%
Størrelse (metrisk) åbning:
10 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
300 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Ideel til sigtning, filtrering og screening af opløsninger eller suspensioner, der indeholder højmolekylære molekyler eller partikler.
- Ikke-absorberende
- Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Adsorption | Høj |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Materiale | Nylon |
| Sterilitet | Steril |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Åbent område | 50 % |
| pH-område | 3 til 10 |
| Størrelse (metrisk) åbning | 300 μm |
| Temperaturstabilitet | 180 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 200μ m |
| Vis mere |