Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Mesh Vævet polymermakrofiltreringskvadrater: N (Nylon ) Artikelnummer.: 12654633
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Spectrum™ Spectra/Mesh Vævet polymermakrofiltreringskvadrater: N (Nylon )
Artikelnummer. 12654633
21%, 30 μm, Pakke med 3
Åbent område:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Størrelse (metrisk) åbning:
10 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
300 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 12654633
Brand: Spectrum™ 146506
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Ideel til sigtning, filtrering og screening af opløsninger eller suspensioner, der indeholder højmolekylære molekyler eller partikler.
  • Ikke-absorberende
  • Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Tekniske data
Adsorption Høj
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Materiale Nylon
Sterilitet Steril
Hydrofobicitet Hydrofil
Åbent område 21%
pH-område 3 til 10
Størrelse (metrisk) åbning 30 μm
Temperaturstabilitet 180 °C
Tykkelse (metrisk) 64μ m
Type Spectra Mesh vævet filter
Diameter (engelsk) 4,65 tommer. 2
Produkttitel
Spectrum™ Spectra/Mesh Vævet polymermakrofiltreringskvadrater: N (Nylon ) >