Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Mesh Vævet polymermakrofiltreringskvadrater: N (Nylon )
Artikelnummer. 11757075
Skift visning
Åbent område:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50 %
55%
Størrelse (metrisk) åbning:
10 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
300 μm
Unit Size:
Pakke med 3
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Åbent område Størrelse (metrisk) åbning unitSize
11757075 36% 70 μm Pakke med 3
15370912 50 % 300 μm Pakke med 3
11501150 55% 200 μm Pakke med 3
15380912 45% 60 μm Pakke med 3
15390912 36% 53 μm Pakke med 3
11822512 33% 41 μm Pakke med 3
12654633 21% 30 μm Pakke med 3
11511150 14% 20 μm Pakke med 3
12568498 2% 10 μm Pakke med 3
10762926 47% 100 μm Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11757075 Supplier Spectrum™ Supplier No. 146490
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Ideel til sigtning, filtrering og screening af opløsninger eller suspensioner, der indeholder højmolekylære molekyler eller partikler.
  • Ikke-absorberende
  • Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Specifications
Adsorption Høj
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Materiale Nylon
Sterilitet Steril
Hydrofobicitet Hydrofil
Åbent område 36%
pH-område 3 til 10
Størrelse (metrisk) åbning 70 μm
Temperaturstabilitet 180 °C
Tykkelse (metrisk) 70μ m
Type Spectra Mesh vævet filter
Diameter (engelsk) 4,65 tommer. 2