Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Mesh Vævet polymermakrofiltreringskvadrater: N (Nylon )
Åbent område:
14%
2%
21%
33%
36%
45%
47%
50%
55%
Størrelse (metrisk) åbning:
10 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
300 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Ideel til sigtning, filtrering og screening af opløsninger eller suspensioner, der indeholder højmolekylære molekyler eller partikler.
- Ikke-absorberende
- Kombinerer høj trækstyrke med fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
Adsorption | Høj |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
Materiale | Nylon |
Sterilitet | Steril |
Hydrofobicitet | Hydrofil |
Åbent område | 14% |
pH-område | 3 til 10 |
Størrelse (metrisk) åbning | 20 μm |
Temperaturstabilitet | 180 °C |
Tykkelse (metrisk) | 55μ m |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Spectrum™ Spectra/Mesh Vævet polymermakrofiltreringskvadrater: N (Nylon ) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion