Få mere at vide
Spectrum™ Clear Bath
Artikelnummer. 11455839
Skift visning
Volumen (metrisk):
230 ml
Pakningsstørrelse:
230ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11455839 230 ml 230ml
1 options
Artikelnummer. 11455839 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 105 540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Keeps water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, etc. clean and clear
  • Does not contain copper or other heavy metals
Tekniske data
Form Liquid
pH 6.5 to 8.3
Udseende Pale Yellow
Kogepunkt 200°F
Certificeringer/compliance US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS
Sammensætning Benzalkonium Chloride, n-alkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride as acti
Til brug med (applikation) Used to keep any circulating, temperature-controlled instrument clean, instruments like circulating Water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, automatic analyzer baths and Blood/gas analyzers
Volumen (engelsk) 8 oz.
Volumen (metrisk) 230 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clear Bath®
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
Contains State Restrictions