Få mere at vide
Spectrum™ Labs 3.5 - 5 kD Biotech RC Dialysis Kits
Diameter (metrisk):
6.4 mm
Pakningsstørrelse:
0.5m
Beskrivelse
Indeholder
- 0.5m Biotech RC tubing with glycerine
- Two universal tubing closures
- Five opening picks
Tekniske data
Tekniske data
| MWCO | 3.5 to 5 kDa |
| Diameter (metrisk) | 6.4 mm |
| Længde (metrisk) | 0.32 mL/cm vol./length |
| Mængde | 0.5 m Tubing/Kit |