Learn More
Spectrum™ Prøvestørrelsessæt til bioteknologisk CE-dialysemembranslange (1 meter), MWCO: 300 kd
Product Code. 15340682
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Unit Size:
1m
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Unit Size
15340682 20 mm 1m
11550970 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15340682 Supplier Spectrum™ Supplier No. 131456T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1310.88 DKK / 1m
    Spare 114.12 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Includes
  • 1m Biotech CE slange i 0,05% natriumazid
  • To universelle slangelukninger
  • Fem åbningsvalg
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
Kits er fantastiske til at sammenligne membran MWCO ydeevne for at optimere adskillelse eller oprensning. Giver en længde på 1 m Biotech-Grade CE membranslange (16 mm flad bredde), et par universelle slangelukninger og 5 spidser til åbning af membranslanger. Slangen er vådpakket i 0,05 % natriumazidkonserveringsmiddel, der let skylles ud med vand. Ni forskellige MWCO'er tilgængelige: 0,1-0,5 kD, 0,5-1,0 kD, 3,5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD og 1000 kD.
  • Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer end standardkvalitet RC
  • 9 MWCO'er tilgængelige fra 100 til 1.000.000 Dalton
  • Ultrapure, ingen tungmetal eller sulfiid urenheder
  • Lav proteinbinding
  • Ingen glycerin fjernelse, rengøring eller forbehandling påkrævet
Specifications
MWCO 300 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 3,1 ml/cm vol./længde
Mængde 1 m slange/sæt