Få mere at vide
Spectrum™ Prøvestørrelsessæt til bioteknologisk CE-dialysemembranslange (1 meter), MWCO: 300 kd
Artikelnummer. 11550970
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11550970 10 mm Hver
15340682 20 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11550970 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 131450T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1 m rulle Biotech CE dialyseslange (16 mm flad bredde)
  • 2 universelle slangelukninger
  • 5 røråbninger
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
Kits er fantastiske til at sammenligne membran MWCO ydeevne for at optimere adskillelse eller oprensning. Giver en længde på 1 m Biotech-Grade CE membranslange (16 mm flad bredde), et par universelle slangelukninger og 5 spidser til åbning af membranslanger. Slangen er vådpakket i 0,05 % natriumazidkonserveringsmiddel, der let skylles ud med vand. Ni forskellige MWCO'er tilgængelige: 0,1-0,5 kD, 0,5-1,0 kD, 3,5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD og 1000 kD.
  • Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer end standardkvalitet RC
  • 9 MWCO'er tilgængelige fra 100 til 1.000.000 Dalton
  • Ultrapure, ingen tungmetal eller sulfiid urenheder
  • Lav proteinbinding
  • Ingen glycerin fjernelse, rengøring eller forbehandling påkrævet
Tekniske data
Produkttype Prøvesæt til dialyse
MWCO 300 kDa
Diameter (metrisk) 10 mm
Diameter (engelsk) 0,39 tommer
Sættets indhold 1 m rulle Biotech grade CE dialysemembranslange, 2 universallukninger, 5 åbningspunkter
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer