Få mere at vide
Spectrum™ Prøvestørrelsessæt til bioteknologisk CE-dialysemembranslange (1 meter), MWCO: 20 kd
Beskrivelse
Indeholder
- 1 m rulle Biotech CE dialyseslange (16 mm flad bredde)
- 2 universelle slangelukninger
- 5 røråbninger
Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer, der kræver den mere kortfattede selektivitet og retention fra Biotech Cellulose Ester (CE) membran end standardkvalitet RC
Kits er fantastiske til at sammenligne membran MWCO ydeevne for at optimere adskillelse eller oprensning. Giver en længde på 1 m Biotech-Grade CE membranslange (16 mm flad bredde), et par universelle slangelukninger og 5 spidser til åbning af membranslanger. Slangen er vådpakket i 0,05 % natriumazidkonserveringsmiddel, der let skylles ud med vand. Ni forskellige MWCO'er tilgængelige: 0,1-0,5 kD, 0,5-1,0 kD, 3,5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD og 1000 kD.
- Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer end standardkvalitet RC
- 9 MWCO'er tilgængelige fra 100 til 1.000.000 Dalton
- Ultrapure, ingen tungmetal eller sulfiid urenheder
- Lav proteinbinding
- Ingen glycerin fjernelse, rengøring eller forbehandling påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvesæt til dialyse |
| MWCO | 20 kDa |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,39 tommer |
| Sættets indhold | 1 m rulle Biotech grade CE dialysemembranslange, 2 universallukninger, 5 åbningspunkter |
| Mængde | Hver |
| Til brug med (applikation) | Ideel til små, kritiske dialyseapplikationer |