Få mere at vide
Spectrum™ Transfertube™ Engangsprøvepipet og -dråbe
Artikelnummer. 11760604
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11760604 4 mL Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 11760604 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 190195P
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
En innovativ enhed til at overføre flydende og udkernede halvfaste prøver med én hånd
Den store åbning er især nyttig til at arbejde med partikler, suspensioner, pastaer, geler& cremer. Engangsoverførsel reducerer risikoen for krydskontaminering i forbindelse med genbrugte pipetter og skæreinstrumenter.
  • Kapacitet: 4ml
  • Længde: 6,8 cm. (175 mm)
  • Skaft og stempel L x Dia.: 6 x 0,24 in. (153 x 6 mm)
  • Fingerring ID x OD: 0,65 x 0,8 tommer. (16,5 x 20 mm)
Applikationer:
  • Generelt: Pulvere, tyktflydende opløsninger, slam, væsker
  • Mikrobiologi: bakteriel eller viral koloni på agar
  • Økologi og industri: Jord, mudder, slam, kerneprøver, olier
  • Kosmetik: cremer, geler, voks, prøveudtagning
  • Fødevareforarbejdning: pastaer, cremer, sirupper, koncentrater
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til bakteriel eller viral koloni på agar i mikrobiologi, pulvere, viskøse opløsninger, slam, væsker, jord, mudder, slam, kerneprøver
Længde (engelsk) 6 tommer
Volumen (metrisk) 4 mL
Længde (metrisk) 15.24 cm
Type Overførselspipet