Få mere at vide
Spectrum™ Standard RC Klar-til-brug dialyseposer Spectra/Por™
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Brugsklare dialyseposer |
| MWCO | 12 til 14 kDa |
| membran | Spectra/Por 1 |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 til 400 ml |