Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por Bioteknologisk klasse RC Dialysemembranslange
Beskrivelse
- Fremstillet fra en regenereringsproces, der giver overlegne temperaturtolerancer og kemiske kompatibiliteter med samme høje renhed og selektivitet som Biotech CE
- Membran kan tåle koncentrerede svage syrer og baser, fortyndede stærke syrer og baser, de fleste alkoholer og nogle milde eller fortyndede organiske opløsningsmidler
- Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer
- Ultrapure, interfererer ikke med molekylær aktivitet og funktion
- 3 MWCO'er og 2 slanger med flade bredder
- Emballeret tør med glycerin (opblød 15 min. i vand)
- Bruges med pH 2 til 12 og temperatur 4 til 60 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spectra/Por Dialyseslange |
| MWCO | 20 kDa |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,39 tommer |
| Længde (engelsk) | 16.4 ft. |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Formulering | Emballeret tør med glycerin (opblød 15 min. i vand) |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 140 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 60 °C |
| Vis mere |