Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por Bioteknologisk klasse RC Dialysemembranslange
Artikelnummer. 13523880
Skift visning
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
MWCO:
20 kDa
3,5 til 5 kDa
8 til 10 kDa
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) MWCO Pakningsstørrelse
13523880 6.4 mm 3,5 til 5 kDa Hver
13464870 10 mm 3,5 til 5 kDa Hver
15370782 6.4 mm 8 til 10 kDa 5m
15390782 10 mm 8 til 10 kDa 5m
13542040 10 mm 20 kDa Hver
15310792 6.4 mm 20 kDa 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13523880 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 133192
Forventet forsendelse: 19-10-2026
En førsteklasses dialysemembran, der giver overlegen molekylær selektivitet end Standard RC og overlegen tolerance end Biotech CE
  • Fremstillet fra en regenereringsproces, der giver overlegne temperaturtolerancer og kemiske kompatibiliteter med samme høje renhed og selektivitet som Biotech CE
  • Membran kan tåle koncentrerede svage syrer og baser, fortyndede stærke syrer og baser, de fleste alkoholer og nogle milde eller fortyndede organiske opløsningsmidler
  • Stærkt styret porøsitet for bedre selektivitet og separationer
  • Ultrapure, interfererer ikke med molekylær aktivitet og funktion
  • 3 MWCO'er og 2 slanger med flade bredder
  • Emballeret tør med glycerin (opblød 15 min. i vand)
  • Bruges med pH 2 til 12 og temperatur 4 til 60 °C
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por Dialyseslange
MWCO 3,5 til 5 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Længde (engelsk) 16.4 ft.
Længde (metrisk) 5 m
Formulering Emballeret tør med glycerin (opblød 15 min. i vand)
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Hyppige dialyseapplikationer, afsaltning, oprensning, prøveforberedelse