Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Forbefugtet standard RC Dialyserør, 1-50 kD MWCO
Artikelnummer. 11445899
Skift visning
Diameter (metrisk):
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
29 mm
31.8 mm
34.4 mm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) MWCO Pakningsstørrelse
11445899 21.6 mm 25 kDa Hver
11425869 11.5 mm 1 kDa Hver
11435869 24 mm 1 kDa Hver
11445869 29 mm 1 kDa Hver
11455869 11.5 mm 2 kDa Hver
11465869 24 mm 2 kDa Hver
11485869 11.5 mm 3,5 kDa Hver
11475869 29 mm 2 kDa Hver
11405879 34.4 mm 3,5 kDa Hver
11445879 15 mm 8 kDa Hver
11475879 20.4 mm 8 kDa Hver
11495879 31.8 mm 8 kDa Hver
11405889 7.5 mm 10 kDa Hver
11415889 15 mm 10 kDa Hver
11425889 20.4 mm 10 kDa Hver
11435889 29 mm 10 kDa Hver
11475889 7.5 mm 15 kDa Hver
11495889 15 mm 15 kDa Hver
11405899 20.4 mm 15 kDa Hver
11425899 7.5 mm 25 kDa Hver
11435899 17.8 mm 25 kDa Hver
11405909 21.6 mm 50 kDa Hver
11495899 17.8 mm 50 kDa Hver
11485899 7.5 mm 50 kDa Hver
11495869 29 mm 3,5 kDa Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 11445899 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00 DKK
    3192.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 292.35 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Klar, fleksibel og robust; Standard karakter RC (regenereret cellulose) membran bekvemt præ-ækvilibreret i vand, hvilket eliminerer behovet for at blive blødt for at fjerne glycerin og hydrere membranen
Denne brugsklare membran er pakket våd i en konserveringsopløsning af 0,05 % natriumazid. Skyl blot konserveringsmiddelopløsningen med DI-vand, påfyld prøven og dialysér.
  • Forvædet& klar til brug, ingen glycerin fjernelse nødvendig
  • 8 MWCO'er spænder fra 1 kD - 50 kD
  • God kemisk forenelighed med fortyndede stærke syrer og baser, konc. svage syrer& baser, mange alkoholer og nogle organiske stoffer
  • Standard RC kan tåle pH 2 - 12 og temp 4-121 °C.
  • Ideel til prøveforberedelse, afsaltning, bufferudveksling, pH-ændring, proteinrensning osv.
  • Økonomisk 10 meter/pk
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 6 Dialyseslange
MWCO 25 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 21.6 mm
Diameter (engelsk) 0,85 tommer.
Længde (engelsk) 33 ft.
Længde (metrisk) 10 m
Formulering Pakket våd i 0,05% natriumazid
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning