Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Forbefugtet standard RC Dialyserør, 1-50 kD MWCO
Artikelnummer. 11435889
Diameter (metrisk):
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
29 mm
31.8 mm
34.4 mm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11435889
Brand: Spectrum™ 132576
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar, fleksibel og robust; Standard karakter RC (regenereret cellulose) membran bekvemt præ-ækvilibreret i vand, hvilket eliminerer behovet for at blive blødt for at fjerne glycerin og hydrere membranen
Denne brugsklare membran er pakket våd i en konserveringsopløsning af 0,05 % natriumazid. Skyl blot konserveringsmiddelopløsningen med DI-vand, påfyld prøven og dialysér.
  • Forvædet& klar til brug, ingen glycerin fjernelse nødvendig
  • 8 MWCO'er spænder fra 1 kD - 50 kD
  • God kemisk forenelighed med fortyndede stærke syrer og baser, konc. svage syrer& baser, mange alkoholer og nogle organiske stoffer
  • Standard RC kan tåle pH 2 - 12 og temp 4-121 °C.
  • Ideel til prøveforberedelse, afsaltning, bufferudveksling, pH-ændring, proteinrensning osv.
  • Økonomisk 10 meter/pk
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 6 Dialyseslange
MWCO 10 kDa
Materiale Regenereret cellulose
Diameter (metrisk) 29 mm
Diameter (engelsk) 1,14 tommer
Længde (engelsk) 33 ft.
Længde (metrisk) 10 m
Formulering Pakket våd i 0,05% natriumazid
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 249,8 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning