Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Forbefugtet standard RC Dialyserør, 1-50 kD MWCO
Beskrivelse
Klar, fleksibel og robust; Standard karakter RC (regenereret cellulose) membran bekvemt præ-ækvilibreret i vand, hvilket eliminerer behovet for at blive blødt for at fjerne glycerin og hydrere membranen
Denne brugsklare membran er pakket våd i en konserveringsopløsning af 0,05 % natriumazid. Skyl blot konserveringsmiddelopløsningen med DI-vand, påfyld prøven og dialysér.
- Forvædet& klar til brug, ingen glycerin fjernelse nødvendig
- 8 MWCO'er spænder fra 1 kD - 50 kD
- God kemisk forenelighed med fortyndede stærke syrer og baser, konc. svage syrer& baser, mange alkoholer og nogle organiske stoffer
- Standard RC kan tåle pH 2 - 12 og temp 4-121 °C.
- Ideel til prøveforberedelse, afsaltning, bufferudveksling, pH-ændring, proteinrensning osv.
- Økonomisk 10 meter/pk
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spectra/Por 6 Dialyseslange |
| MWCO | 10 kDa |
| Materiale | Regenereret cellulose |
| Diameter (metrisk) | 20.4 mm |
| Diameter (engelsk) | 0,8 tommer. |
| Længde (engelsk) | 33 ft. |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Formulering | Pakket våd i 0,05% natriumazid |
| Temperaturområde (engelsk) | 39,2 °F til 249,8 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 4 °C til 121 °C |
| Vis mere |