Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard RC Dialysemembran i flade ark
Artikelnummer. 12757516
Skift visning
MWCO:
12 til 14 kDa
3,5 kDa
6 til 8 kDa
Bredde (engelsk):
4,2 tommer.
5,9 tommer
7,8 tommer
9,4 tommer
Længde (engelsk):
4,2 tommer.
5,9 tommer
7,8 tommer
9,4 tommer
membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Bredde (engelsk) Længde (engelsk) membran Pakningsstørrelse
12757516 3,5 kDa 4,2 tommer. 4,2 tommer. Spectra/Por 3 Pakke med 25
10278854 12 til 14 kDa 7,8 tommer 7,8 tommer Spectra/Por 2 Pakke med 25
12370170 12 til 14 kDa 5,9 tommer 5,9 tommer Spectra/Por 4 Pakke med 25
12360170 6 til 8 kDa 9,4 tommer 9,4 tommer Spectra/Por 1 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12757516 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00 DKK
    2568.92 DKK / Pakke med 25
    Spare 236.08 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Klar, fleksibel og robust Standard RC (regenereret cellulose) i enkeltlags firkantede ark, der kan bruges med en række forskellige dialyseudstyr eller kan skæres i specifikke dimensioner til fastgørelse til støtterammer til tilpassede diagnostiske analyser, ligevægtsundersøgelser, afsaltning, proteinrensning osv.
  • Flat-Sheets er beregnet til brug med dialyseudstyr eller tilskæring i størrelse
  • Tilgængelig i 3,5 kD, 6-8 kD og 12-14 kD MWCO'er
  • God kemisk forenelighed med fortyndede stærke syrer& baser, konc. svage syrer og baser, mange alkoholer& nogle organiske stoffer.
  • Standard RC kan tåle pH 2 - 12 og temp 4-121 °C.
  • 25 ark/pk
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 3 flade dialysemembraner
MWCO 3,5 kDa
membran Spectra/Por 3
Længde (engelsk) 4,2 tommer.
Længde (metrisk) 108 mm
Bredde (engelsk) 4,2 tommer.
Bredde (metrisk) 108 mm
Dimensioner (L x B) 4,2 x 4,2 tommer. (108 x 108 mm)
Farve Klar
Temperaturområde (engelsk) 39 °F til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde 25 ark
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning