Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard RC Dialysemembran i flade ark
Artikelnummer. 10278854
Skift visning
MWCO:
12 til 14 kDa
3,5 kDa
6 til 8 kDa
Bredde (engelsk):
4,2 tommer.
5,9 tommer
7,8 tommer
9,4 tommer
Længde (engelsk):
4,2 tommer.
5,9 tommer
7,8 tommer
9,4 tommer
membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Bredde (engelsk) Længde (engelsk) membran unitSize
10278854 12 til 14 kDa 7,8 tommer 7,8 tommer Spectra/Por 2 Pakke med 25
12757516 3,5 kDa 4,2 tommer. 4,2 tommer. Spectra/Por 3 Pakke med 25
12370170 12 til 14 kDa 5,9 tommer 5,9 tommer Spectra/Por 4 Pakke med 25
12360170 6 til 8 kDa 9,4 tommer 9,4 tommer Spectra/Por 1 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10278854 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. 132686
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar, fleksibel og robust Standard RC (regenereret cellulose) i enkeltlags firkantede ark, der kan bruges med en række forskellige dialyseudstyr eller kan skæres i specifikke dimensioner til fastgørelse til støtterammer til tilpassede diagnostiske analyser, ligevægtsundersøgelser, afsaltning, proteinrensning osv.
  • Flat-Sheets er beregnet til brug med dialyseudstyr eller tilskæring i størrelse
  • Tilgængelig i 3,5 kD, 6-8 kD og 12-14 kD MWCO'er
  • God kemisk forenelighed med fortyndede stærke syrer& baser, konc. svage syrer og baser, mange alkoholer& nogle organiske stoffer.
  • Standard RC kan tåle pH 2 - 12 og temp 4-121 °C.
  • 25 ark/pk
Bind ikke knuder på slangen; brug lukninger
Tekniske data
Produkttype Spectra/Por 2 flade dialysemembraner
MWCO 12 til 14 kDa
membran Spectra/Por 2
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) 7,8 tommer
Bredde (metrisk) 200 mm
Dimensioner (L x B) 7,8 x 7,8 tommer. (200 x 200 mm)
Farve Klar
Temperaturområde (engelsk) 39 °F til 250 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 121 °C
Mængde 25 ark
Til brug med (applikation) Ideel til molekylær separation, proteinbindingsstudier, fjernelse af elektrolyt, afsaltning