Få mere at vide
Spectrum™ Mikro Float-A-Lyzer™ Klar-til-brug dialyseenhed med lille volumen
Beskrivelse
Denne formonterede enhed giver ultimativ bekvemmelighed og inkorporerer Spectrums ultrarene Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslange i et brugervenligt design, der gør laboratoriemikrodialyse nemmere end nogensinde før
Klar til brug og engangsbrug Float-A-Lyzer G2 inkorporerer Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslange i en forudindstillet dialyseenhed, der er nem at bruge& giver ultimativ bekvemmelighed. Fås i volumenstørrelser: 1, 5 og 10 ml. Det genlukkelige skruelåg er farvekodet til 9 tilgængelige MWCO'er og giver åben adgang til nem indlæsning og total prøvegenvinding med en engangspipette (inkluderet til 5 og 10 ml størrelser). Flotationsringen (medfølger) giver opdrift for at maksimere dialyseeffektiviteten.
- Designet til at stå oprejst på bænke under eksperimentel forberedelse samt flyde og selvorientere under dialyse
- Lækagesikker Luer-Lok™ hætten giver nem adgang med den medfølgende sprøjte for nem påfyldning og prøveudtagning
- Enhederne kan også låse sammen til samtidig dialyse af flere prøver
- Klar til brug og komplet
- Nem isætning af sprøjte (ingen nål)
- Samlet prøvegenvinding
- Ultrapure Biotech CE (ingen rengøring)
- Største udvalg af MWCO'er
- Maksimerer SA& minimerer hold-up volumen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikro Float-A-Lyzer Dialyseapparat |
| MWCO | 3,5 til 5 kDa |
| membran | Celluloseester |
| Materiale | Polycarbonat |
| Diameter (engelsk) Membran | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) membran | 6.4 mm |
| Højde (engelsk) | 1,7'' |
| Højde (metrisk) | 44 mm |
| Bredde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |