Få mere at vide
Spectrum™ Mikro Float-A-Lyzer™ Klar-til-brug dialyseenhed med lille volumen
Artikelnummer. 12035625
Skift visning
MWCO:
0,1 til 0,5 kDa
0,5 til 1 kDa
100 kDa
20 kDa
3,5 til 5 kDa
50 kDa
8 til 10 kDa
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Sort
Højde (metrisk):
44 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Lukningsfarve Højde (metrisk) unitSize
12035625 0,5 til 1 kDa Orange 63 mm Pakke med 12
12005625 0,1 til 0,5 kDa Grøn 44 mm Pakke med 12
12025625 0,5 til 1 kDa Orange 44 mm Pakke med 12
12045625 3,5 til 5 kDa Sort 44 mm Pakke med 12
12065625 8 til 10 kDa Gul 44 mm Pakke med 12
12085625 20 kDa Rød 44 mm Pakke med 12
12005635 50 kDa Hvid 44 mm Pakke med 12
12015625 0,1 til 0,5 kDa Grøn 63 mm Pakke med 12
12025635 100 kDa Blå 44 mm Pakke med 12
12055625 3,5 til 5 kDa Sort 63 mm Pakke med 12
12075625 8 til 10 kDa Gul 63 mm Pakke med 12
12095625 20 kDa Rød 63 mm Pakke med 12
12015635 50 kDa Hvid 63 mm Pakke med 12
12035635 100 kDa Blå 63 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12035625 Leverandør Spectrum™ Leverandørnr. F235063
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne formonterede enhed giver ultimativ bekvemmelighed og inkorporerer Spectrums ultrarene Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslange i et brugervenligt design, der gør laboratoriemikrodialyse nemmere end nogensinde før
Klar til brug og engangsbrug Float-A-Lyzer G2 inkorporerer Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslange i en forudindstillet dialyseenhed, der er nem at bruge& giver ultimativ bekvemmelighed. Fås i volumenstørrelser: 1, 5 og 10 ml. Det genlukkelige skruelåg er farvekodet til 9 tilgængelige MWCO'er og giver åben adgang til nem indlæsning og total prøvegenvinding med en engangspipette (inkluderet til 5 og 10 ml størrelser). Flotationsringen (medfølger) giver opdrift for at maksimere dialyseeffektiviteten.
  • Designet til at stå oprejst på bænke under eksperimentel forberedelse samt flyde og selvorientere under dialyse
  • Lækagesikker Luer-Lok™ hætten giver nem adgang med den medfølgende sprøjte for nem påfyldning og prøveudtagning
  • Enhederne kan også låse sammen til samtidig dialyse af flere prøver
  • Klar til brug og komplet
  • Nem isætning af sprøjte (ingen nål)
  • Samlet prøvegenvinding
  • Ultrapure Biotech CE (ingen rengøring)
  • Største udvalg af MWCO'er
  • Maksimerer SA& minimerer hold-up volumen
Tekniske data
Produkttype Mikro Float-A-Lyzer Dialyseapparat
MWCO 0,5 til 1 kDa
membran Celluloseester
Materiale Polycarbonat
Diameter (engelsk) Membran 0,25 tommer
Diameter (metrisk) membran 6.4 mm
Højde (engelsk) 2,4''
Højde (metrisk) 63 mm
Bredde (engelsk) 1,77 tommer.
Bredde (metrisk) 45 mm
Kapacitet (metrisk) 400 til 500μ L
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Luer lok
Sættets indhold 1 ml sprøjte
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Designet til at stå oprejst på bænke under eksperimentel forberedelse samt flyde og selvorientere under dialyse