Få mere at vide
Spectrum™ Dialysis Reservoir
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1800 mL
Højde (metrisk):
125 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Silent Swirl stir bar
Stir bar generates vortex to draw dialysis tubing into the center, improving efficiency.
- 600mL: For RDDs up to 1mL and tubing flat widths up to 16mm
- 1800mL: For any size RDD and tubing flat widths up to 80mm
For use with Ready-to-Use Dialysis Device (RDD) or standard dialysis tubing
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dialysis Reservoir |
| Materiale | Polystyrene |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |
| Diameter (engelsk) | 4.5 in. |
| Højde (engelsk) | 4.9 in. |
| Højde (metrisk) | 125 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Sættets indhold | Silent swirl stir bar |
| Mængde | Each |
| Til brug med (applikation) | Provide the optimum environment for laboratory dialysis |