Få mere at vide
Spectrum™ Spectra/Chrom™ Aqueous Chromatography Columns
Artikelnummer. 11969328
Længde (metrisk):
80 cm
Diameter (metrisk):
15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11969328
Brand: Spectrum™ 124017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Diameter (metrisk) 15 mm
Til brug med Aqueous Solutions Including Most Acids, Bases, and Salts
Inkluderer 10 μm bed support for use with most low-pressure media 0.1875 in. O.D. tube fittings, Polypropylene endplates
Længde (metrisk) 80 cm
Maks. Tryk 45 psi
Materiale Fluoropolymer Resin, Polypropylene, Borosilicate Glass, and Nitrile Rubber
Type Spectra/Chrom™ Aqueous Chromatography Column