Få mere at vide
Spektrofotometri Holmium Oxide Solution UV og synlig bølgelængde Standard 240 nm til 640 nm, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13502080 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 13502080
Brand: Reagecon RSPEC00151
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til validering af bølgelængdeskalaen for et spektrofotometer i både UV og synlige områder.
  • Spektrofotometri referencestandard, spektrofotometri referencemateriale.
  • Giver maksimale bølgelængder mellem 240 nm og 640 nm, der inkluderer en spektral scanning ved forskellige bølgelængder, herunder 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 og 2,0 nm spaltebredder.
  • Anvendes til validering af bølgelængdeskalaen for et spektrofotometer i både UV- og synlige områder.
  • Denne spektrofotometristandard fremstilles gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
  • Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af Reagecon ingeniører, der bruger OIML sporbare vægte.
  • Reagecon holder ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref:265C).
  • Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • De certificerede værdier for hver standard verificeres ved hjælp af et højtydende spektrofotometer kalibreret med NIST sporbar, ISO Vejledning 34 Certificerede standarder.
Tekniske data
Emballage Amber glas Winchester flaske
Mængde 100 ml
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: perchloric acid