Få mere at vide
Thermo Scientific™ Spektrofotometer reagensglas kuvetter
Artikelnummer. 11883774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Vejlængde:
∼11,6 mm
20 mm
Højde (metrisk):
88 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vejlængde Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11883774 ∼11,6 mm 100 mm Pakke med 12
11836534 20 mm 88 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11883774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 331780000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Thermo Scientific™ Reagensglaskuvetter er nemme at bruge, billige spektrofotometerceller til rutinemæssige analyser.
Forbedre rutineanalyser med Thermo Scientific™ Reagensglaskuvetter - nemme at bruge, billige spektrofotometerceller. Et dedikeret tilbehør til reagensglasholder er påkrævet for at foretage målinger i reagensglas i det hele taget Thermo Scientific™ GENESYS™ og Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometre. Se brugervejledningen til dit instrument for oplysninger om grænser for højden af reagensglas, der kan anbringes i dit instruments prøverum.
Reagensglaskuvetter var populære til at lave målinger i Thermo Scientific SPECTRONIC ™ 20™ Spektrofotometre populære i undervisning og grundlæggende analytiske laboratorier i det sidste århundrede. Mange veletablerede metoder kræver stadig brug af reagensglaskuvetter.
Moderne metoder (og instrumenter) er generelt afhængige af kvadratiske kuvetter med en meget reproducerbar vejlængde, optiske overflader, der er perfekt vinkelrette på instrumentets lysstråle og har en høj grad af reproducerbarhed fra kuvette til kuvette, selv blandt billige engangskuvetter, der sælges i hundredvis.
Spektrofotometre designet til brug med kuvetter har ofte begrænsninger på den maksimale højde af kuvetterne, som de kan rumme. Dette kræver, at der tilkøbes specielle korte reagensglas, hvis en kunde ønsker at arbejde med reagensglas i et moderne instrument.
Thermo Fisher Scientific fortsætter med at levere specialiserede reagensglaskuvetter for at støtte vores kunder’ løbende analytiske behov. Vi anbefaler dog kraftigt, at kunderne etablerer nye metoder til at bruge kvadratiske eller rektangulære kuvetter, og at ældre metoder, der kræver reagensglas, gennemgås og om muligt opdateres til at bruge kvadratiske kuvetter som et mere moderne, mere præcist og mere tilgængeligt alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Standard reagensglas-cuvette med hvid markørlinje for ensartet justering.
Materiale Optisk glas
Mængde Boks med 12, uovertruffen
Vejlængde ∼11,6 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Ydre diameter er ca. 0,5 tommer