Få mere at vide
Biochrom Spektrofotometer Sipper
Type:
Sipper System
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Ultrospec 2100 Pro spektrofotometer
- Kræver enkeltcelleholder 80-2106-05 eller 80-2106-13
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sipper System |
| Til brug med (udstyr) | Ultrospec 7500 og 2100 Pro spektrofotometer |
| Inkluderer | UV-kvartscelle og slange |
| Nødvendigt tilbehør | Enkeltcelleholder 80-2106-05 eller 80-2106-13 |