Få mere at vide
WTW™ Spektrofotometer photoLab™ 7600 UV-VIS
Beskrivelse
- Optisk reagensfri måling af COD, nitrat og nitrit (OptRF)
- Hurtigere end den hurtigste fordøjelse
- Ingen omkostninger, da der ikke kræves reagenser eller kemikalier
- Miljøvenlig og ingen sundhedsfare
- OptRF-metoder er i øjeblikket ved at blive udviklet til kloakanlæg
- Letvægts og drevet af bilbatteri, photoLab 7600 UV-VIS kan nemt betjenes på stedet
- UVT og SAC parametre; til UV-desinfektion samt til overvågning af organisk forurening
- Der tilbydes fem programmer med og uden turbiditetskorrektion
- Velafprøvet rutineanalyse og bred applikationssupport
- Enkel måling: photoLab™ 7600 UV-VIS fra 190-1100nm understøtter den hurtigste og overkommelige rutineanalyse ved at bruge stregkodede testsæt og runde og rektangulære kuvetter ligesom VIS-versionen photoLab 7100
- Mere end 250 metoder er tilgængelige til vandanalyse, galvanik og generel laboratorieanalyse
- Miljøparametre såsom klorofyl og anvendelsesprocedurer til fødevare- og drikkevareindustrien understøttes af programmerede metoder og omfattende programmeringsmuligheder
- Med multi-bølgelængde-, spektral- og kinetikmålinger er denne måler velegnet til blandede applikationer såvel som forskning
- PC-software photoLab farve + Data Spectral tilbyder omfattende farvemåling og bekvem datastyring
- IQ LabLink tilbyder en enestående forbindelse mellem IQ Sensor Net og laboratoriemålinger for topmålesikkerhed
- Måledata for IQ Sensor Net-sensorer (VARiON™ ) kan overføres via USB stikkes direkte ind photoLab 7600 UV-VIS og tilbage; fejlfri og uden kabelfiltrering takket være sensoridentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spektrofotometer 7600 UV-VIS |