Få mere at vide
WTW™ Spektrofotometer photoLab™ 7100 VIS
Artikelnummer. 15335409
Skift visning
Produkttype:
Spektrofotometre
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15335409 Spektrofotometre 1 enhed
1 options
Artikelnummer. 15335409 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 250203
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Det spektrale fotometer photoLab™ 7100 VIS med AQA og IQ LabLink kombinerer sikret vandanalyse med ukomplicerede special- og spektralanalyser. Giver den hurtigste og mest overkommelige rutineanalyse via stregkodede testsæt til runde og rektangulære kuvetter. Mere end 250 metoder er tilgængelige for spilde-/drikkevand, fødevare- og drikkevareindustrien samt produktion, miljøovervågning eller fiskeopdræt.
  • Nem at bruge: bare placer kuvette, aflæs måleværdi
  • Mere end 250 testprogrammer til vandanalyse, galvanik og generel laboratorieanalyse
  • Celle- og reagenstestsæt med stregkode til automatisk programvalg
  • Automatisk kuvette- og måleområdedetektion for rektangulære kuvetter
  • Top pålidelighed på grund af menustyret omfattende analytisk kvalitetssikring - AQA
  • Måling Lys på vejen med bilbatteribrug
  • USB og Ethernet-forbindelser for nem opdatering, print til PDF eller printer, lagring og dataeksport
  • photoLab™ Data Spectral tilbyder en GLP-kompatibel og praktisk pc-grænseflade til eksport, lagring og overførsel af data
  • IQ LabLink tilbyder en enestående forbindelse mellem IQ Sensor Net og laboratoriemålinger for topmålesikkerhed
  • Måledata for IQ Sensor Net-sensorer (VARiON ) kan overføres via USB stikkes direkte ind photoLab 7100 VIS og tilbage; fejlfri og uden kabelfiltrering takket være sensoridentifikation
  • Farvebestemmelse ved hjælp af fotometrisk måling
  • Med photoLab 7000/6000-serien og pc-softwaren, photoLab farve almindelige måleprocedurer kan udføres på en enkel og pænt arrangeret måde
Særlige procedurer for miljø- og fødevareparametre såsom klorofyl kan udføres enkelt og overskueligt på grund af fremragende menuvejledning:
  • Programmerede flertrins- og multibølgelængdemetoder
  • Omfattende programmeringsmuligheder til brugerdefinerede krav
  • Spectra og kinetiske målinger
  • Træning af grundlæggende og moderne fotometri i undervisningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spektrofotometre