Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 spektrofotometer tilbehør
Artikelnummer. 15390187 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Celleholder
Kuvetterol
SPECTRONIC Standards 2-sæt
Udskiftningsprøverum
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15390187
Brand: Thermo Scientific™ 840253100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbehør til Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 spektrofotometer
Sæt med 7 glasstykker monteret i metalrammer, der passer til standard firkantede kuvetteholdere.
  • Fire kalibrerede glasstandarder med neutral densitet til kontrol af fotometrisk nøjagtighed ved nominelle værdier på 0,3 A, 0,5 A, 1 A og 1,5 A
    • Standarder er kalibreret ved 440,0 n, 465,0 nm, 546,1 nm, 590,0 nm og 635,0 nm
  • Én kalibreret standard til kontrol af bølgelængdenøjagtighed ved nominelle bølgelængder på 400 nm, 522 nm og 777 nm
    • Toppenes symmetri betyder, at test af bølgelængdenøjagtighed er uafhængig af den spektrale båndbredde (mellem 1 nm og 10 nm) af det instrument, der testes
  • 1 filter til kontrol af strejflys i UV-Vis-instrumenter ved 220 nm
  • 1 filter til kontrol af strejflys i Vis-instrumenter ved 400 nm
  • Hvert sæt SPECTRONIC-standarder er individuelt testet og certificeret til at være nøjagtige, med værdier, der kan spores til National Institute of Standards and Technology (NIST) eller andre primære standarder
  • Filtrene leveres i en hård plastopbevaringsbeholder
  • Genkalibreringsservice er tilgængelig fra Thermo Fisher Scientific. Det anbefalede rekalibreringsinterval er to år
Bemærk:
Strejflysfiltre skal blokere lyset helt ved målebølgelængden og er derfor ikke noget, der kan kalibreres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type SPECTRONIC Standards 2-sæt
Inkluderer Se produktbeskrivelse