Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200™-spektrofotometer
Artikelnummer. 15589673 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
SPECTRONIC 200, EU-strømkabel
SPECTRONIC 200, UK strømkabel
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15589673 SPECTRONIC 200, UK strømkabel Hver
15591353 SPECTRONIC 200, EU-strømkabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15589673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840281800
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Thermo Scientific™ SPEKTRONISKE™ 200 er den nye standard for robuste, brugervenlige synlige spektrofotometre til undervisning og rutinemæssige applikationer.
Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200™ er den nye standard for robuste, brugervenlige synlige spektrofotometre til undervisning og rutinemæssige applikationer. I over et halvt århundrede har laboratorier over hele verden sat deres lid til Thermo Scientifics-spektrofotometre til hurtige og nemme målinger inden for vand, kvalitetskontrol, kliniske faciliteter og i undervisningslaboratorier. Det nye SPECTRONIC 200-spektrofotometer kombinerer enkelheden og pålideligheden af Thermo Scientific™ SPECTRONIC 20 og Thermo Scientific™ GENESYS™ 20-instrumenter med teknologi fra det 21. århundrede og et modigt nyt design, der lover mange års problemfri præstation.
SPECTRONIC 200 er et robust spektrofotometer, der er nemt at bruge, ideelt til rutinemæssige applikationer. Indbygget software, styret fra en intuitiv navigationsplade ved hjælp af en fuld farveskærm, leverer funktioner ud over forventningerne.
Robust, praktisk design
  • Uden indvendige dele er der intet at slide op
  • Prøverummet løftes ud for nem rengøring
  • Polymerkonstruktion modstår korrosion fra sure eller oxiderende opløsninger
  • Navigationspude og skærmmenuer er anden natur for enhver moderne bruger
  • Kompakt fodaftryk sparer plads i dit laboratorium
  • Kuvettestativer på begge sider af prøverummet hjælper dig med at holde styr på prøverne
  • Ingen computer eller seriel kabel påkrævet; Bare sæt den i, og du er klar til at måle
Det perfekte værktøj til rutinemæssige spektroskopiske målinger
  • Stort, lyst farve-LCD, der kan justeres til den perfekte vinkel, så alle teknikere kan se det
  • Optisk system, der er immunt over for rumlys, lader dig måle høje reagensglas med åbent låg
  • Analyzer-tilstand giver dig mulighed for at programmere standardmetoder
  • Screen-print-funktion giver en permanent registrering af dine data
  • Kvantitativ analyse med enten en faktor eller op til fire standarder giver tillid
  • Tilgængelig Thermo Scientific VISION lite5-software, til din computer, styrer instrumentet og giver mulighed for datamanipulation, lagring og rapportudskrivning
Er du ikke klar til at skille dig af med din gamle Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
  • SPECTRONIC 200 emulerer grænsefladen og kontrollerne på dit gamle instrument, så det integreres problemfrit i dit laboratorium
VISION lite5-software— Mængdepriser begynder ved otte eksemplarer og er tilgængelig på anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
rum Aftageligt, vaskbart prøverum
Forbindelser USB-B til tilslutning til en fjerncomputer
USB-A til tilslutning til en printer eller USB-hukommelsesenhed
Beholdertype Enkeltcelleholder til firkantede kuvetter og til reagensglas
Datainterval til scanning 1 nm ombord, 0,5 nm under computerstyring
Dybde (engelsk) 11,8 tommer
Dybde (metrisk) 30 cm
Detektor type 2048-element CCD
Vise 3,5 tommer Grafisk TFT LCD i farver
Sprog Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Kinesisk, Japansk, Koreansk, Thai
Lyskilde Wolfram halogen
Spektral båndbredde <4 nm
Type SPECTRONIC 200, UK strømkabel
Bølgelængdeområde 340 til 1000 nm
Elektriske krav Vælges automatisk, 100/240 V, 50/60Hz
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Højde (metrisk) 16 cm
Inkluderer to cuvettestativer; Ti 1 cm plastikcuvetter
Interface USB-B; USB-A
Tastatur Forseglet taktilt gummi
Lampens levetid 1000 hrs.
Optisk design Enkelt stråle
Fotometrisk display -0,3 A - 2,5 A; 0 - 125 % T
Fotometrisk rækkevidde -0,3 til 2,5Å
Fotometrisk udlæsning ABS, %T, koncentration (standard eller brugerdefinerede enheder)
Fotometrisk gentagelighed ±0,03 A ved 0,3 A
Printer inkluderet Ekstern printersupport: Epson TM-T88V
Stray Light <0,2 %T (med SPECTRONIC-standard SRM 400 filter)
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 9.7 lb.
Vægt (metrisk) 5.2 kg
Bredde (engelsk) 15,3 tommer
Bredde (metrisk) 39 cm