Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 spektrofotometer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Indeholder
En udskiftningslampe til SPECTRONIC 200
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 er standarden for robuste, brugervenlige synlige spektrofotometre til undervisningsapplikationer. Designet specifikt til undervisningslaboratoriet, den SPECTRONIC 200 spektrofotometer inkluderer et aftageligt, vaskbart prøverum, der forenkler spildoprydning og to kuvettestativer for at hjælpe eleverne med at organisere deres prøver under måling. Med tusindvis af instrumenter installeret i undervisningslaboratorier siden introduktionen, har den SPECTRONIC 200 er den sande efterfølger til den legendariske Thermo Scientific SPECTRONIC 20 spektrofotometer.
SPECTRONIC 200 er et robust spektrofotometer, der er nemt at bruge, ideelt til rutinemæssige applikationer. Indbygget software, styret fra en intuitiv navigationsplade ved hjælp af en fuld farveskærm, leverer funktioner ud over forventningerne.
Robust, praktisk design
- Uden indvendige dele er der intet at slide op
- Prøverummet løftes ud for nem rengøring
- Polymerkonstruktion modstår korrosion fra sure eller oxiderende opløsninger
- Navigationspude og skærmmenuer er anden natur for enhver moderne bruger
- Kompakt fodaftryk sparer plads i dit laboratorium
- Kuvettestativer på begge sider af prøverummet hjælper dig med at holde styr på prøverne
- Ingen computer eller seriel kabel påkrævet; Bare sæt den i, og du er klar til at måle
Det perfekte værktøj til rutinemæssige spektroskopiske målinger
- Stort, lyst farve-LCD, der kan justeres til den perfekte vinkel, så alle teknikere kan se det
- Optisk system, der er immunt over for rumlys, lader dig måle høje reagensglas med åbent låg
- Analyzer-tilstand giver dig mulighed for at programmere standardmetoder
- Screen-print-funktion giver en permanent registrering af dine data
- Kvantitativ analyse med enten en faktor eller op til fire standarder giver tillid
- Tilgængelig Thermo Scientific VISION lite5-software, til din computer, styrer instrumentet og giver mulighed for datamanipulation, lagring og rapportudskrivning
Er du ikke klar til at skille dig af med din gamle Thermo Scientific Spec 20 eller GENESYS 20
- SPECTRONIC 200 emulerer grænsefladen og kontrollerne på dit gamle instrument, så det integreres problemfrit i dit laboratorium
VISION lite5-software— Mængdepriser begynder ved otte eksemplarer og er tilgængelig på anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Detektor type | 2048-element CCD |
| Vise | Farvegrafisk LCD, 320 x 240 pixels |
| Lyskilde | Wolfram |
| Spektral båndbredde | ≤4 nm |
| Type | Udskiftningslampe |
| Spænding | 12 V |
| Til brug med (applikation) | Prøvekoncentration |
| Til brug med (udstyr) | SPECTRONIC 200 0200/XXXX til 5000/XXXX leveret ny før 1. juli 2013. |
| Fotometrisk rækkevidde | 0,3 A til 2,5 A |
| garanti | Nej |
| Vis mere |