Få mere at vide
Spektrometrisk oliestandard D3-100: B, Mo, Zn @ 100 μg/g i Aviation Reference Oil, VHG™
Artikelnummer. 30040542
Skift visning
Mængde:
240 ml
Artikelnummer. Mængde
30040542 240 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040542 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHG9150012830249
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Spektrometrisk oliestandard D3-100: B, Mo, Zn @ 100 μg/g i Aviation Reference Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron/Molybdenum/Zinc
CAS 7440-42-8, 7439-98-7, 7440-66-6
Metoder RDE
Analyt- eller komponentnavne Boron/Molybdenum/Zinc
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Luftfartsolie
Mængde 240 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Boron 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Zinc 100 μg/g